Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470174-25G OR470174-5G
APOSOR470174-25GEA 997 EUR
APOSOR470174-25G APOSOR470174-5G
Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Formel: C₁₂H₁₆O₄
Molecular Weight: 224,253 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16089521
CAS-Nummer: 141289-99-8