2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470183-1G OR470183-5G
APOSOR470183-1GEA 397 EUR
APOSOR470183-1G APOSOR470183-5G
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174.199 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18375280
CAS-Nummer: 1261268-75-0