3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470194-1G OR470194-5G
APOSOR470194-1GEA 397 EUR
APOSOR470194-1G APOSOR470194-5G
3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
Formel: C₉H₉N₃·ClH
Molecular Weight: 195,649 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03206691
CAS-Nummer: 1261269-04-8