2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470206-25G OR470206-5G
APOSOR470206-25GEA 1300 EUR
APOSOR470206-25G APOSOR470206-5G
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂O₄S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01648439
CAS-Nummer: 235100-91-1