Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470211-1G OR470211-5G
APOSOR470211-1GEA 194 EUR
APOSOR470211-1G APOSOR470211-5G
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₃
Molecular Weight: 228,288 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05695247
CAS-Nummer: 1009341-34-7