(S)-2-(Hydroxymethyl)-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470214-1G
OR470214-5G
APOSOR470214-1GEA
306
EUR
APOSOR470214-1G
APOSOR470214-5G
(S)-2-(Hydroxymethyl)-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(S)-2-(Hydroxymethyl)-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Formel:
C₈H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 172.225 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651718 CAS-Nummer: 376629-60-6 |