(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR470218-1G OR470218-250MG
APOSOR470218-1GEA 212 EUR
APOSOR470218-1G APOSOR470218-250MG
(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(S)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Formel: C₇H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 158,198 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18651720
CAS-Nummer: 1305322-89-7