1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470257-1G OR470257-5G
APOSOR470257-1GEA 397 EUR
APOSOR470257-1G APOSOR470257-5G
1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
Formel: C₁₃H₁₅BrN₂O₃
Molecular Weight: 327.174 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18911745
CAS-Nummer: 1305320-56-2