2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470263-1G OR470263-5G
APOSOR470263-1GEA 256 EUR
APOSOR470263-1G APOSOR470263-5G
2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
Formel: C₉H₁₄N₂
Molecular Weight: 150.221 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12153944
CAS-Nummer: 62398-35-0