3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470279-1G OR470279-5G
APOSOR470279-1GEA 205 EUR
APOSOR470279-1G APOSOR470279-5G
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Molecular Weight: 164.247 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09802327
CAS-Nummer: 938459-12-2