Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Iod-2-methoxybenzoesäuremethylester
OR4703-25G OR4703-5G OR4703-100G
APOSOR4703-25GEA 168 EUR
APOSOR4703-25G APOSOR4703-5G APOSOR4703-100G
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉IO₃
Molecular Weight: 292.07 g/mol
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052925
CAS-Nummer: 148490-97-5