2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470306-1G
OR470306-5G
APOSOR470306-1GEA
275
EUR
APOSOR470306-1G
APOSOR470306-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₁NO₄ Molecular Weight: 221.209 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03081976 CAS-Nummer: 543695-30-3 |