3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470310-1G OR470310-5G
APOSOR470310-1GEA 275 EUR
APOSOR470310-1G APOSOR470310-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₃S
Molecular Weight: 211.238 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09047601
CAS-Nummer: 926273-18-9