5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470311-1G OR470311-5G
APOSOR470311-1GEA 245 EUR
APOSOR470311-1G APOSOR470311-5G
5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₃
Molecular Weight: 239.655 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09047732
CAS-Nummer: 926234-00-6