2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470312-1G OR470312-5G
APOSOR470312-1GEA 245 EUR
APOSOR470312-1G APOSOR470312-5G
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₃
Molecular Weight: 239.655 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18872285
CAS-Nummer: 1314406-53-5