4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470315-1G OR470315-5G
APOSOR470315-1GEA 245 EUR
APOSOR470315-1G APOSOR470315-5G
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
Molecular Weight: 229,253 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09049488
CAS-Nummer: 450368-33-9