4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470316-1G OR470316-5G
APOSOR470316-1GEA 245 EUR
APOSOR470316-1G APOSOR470316-5G
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₆S
Molecular Weight: 275,278 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09045487
CAS-Nummer: 926239-35-2