5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470317-1G OR470317-5G
APOSOR470317-1GEA 245 EUR
APOSOR470317-1G APOSOR470317-5G
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel: C₈H₈BrNO₄S
Molecular Weight: 294,122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00452520
CAS-Nummer: 1225713-29-0