5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470319-1G
OR470319-5G
APOSOR470319-1GEA
275
EUR
APOSOR470319-1G
APOSOR470319-5G
5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel:
C₈H₉NO₅S Molecular Weight: 231.226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14660388 CAS-Nummer: 1243391-74-3 |