2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470320-1G
OR470320-5G
APOSOR470320-1GEA
245
EUR
APOSOR470320-1G
APOSOR470320-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel:
C₈H₈ClNO₄S Molecular Weight: 249.671 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14659025 CAS-Nummer: 158579-73-8 |