3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470323-1G OR470323-5G
APOSOR470323-1GEA 245 EUR
APOSOR470323-1G APOSOR470323-5G
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
Molecular Weight: 229,253 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09045026
CAS-Nummer: 892878-60-3