[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470329-1G OR470329-5G
APOSOR470329-1GEA 611 EUR
APOSOR470329-1G APOSOR470329-5G
[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
Molecular Weight: 219,667 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410435
CAS-Nummer: 887974-37-0