2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470332-5G
OR470332-1G
APOSOR470332-5GEA
1540
EUR
APOSOR470332-5G
APOSOR470332-1G
2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
Formel:
C₆H₇NO₂S·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683175 CAS-Nummer: 369403-64-5 |