4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470361-1G OR470361-5G
APOSOR470361-1GEA 499 EUR
APOSOR470361-1G APOSOR470361-5G
4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
Formel: C₁₃H₁₈ClNO
Molecular Weight: 239,741 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410569
CAS-Nummer: 887978-40-7