[8-(3-Methylphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470366-1G OR470366-5G OR470366-250MG
APOSOR470366-1GEA 601 EUR
APOSOR470366-1G APOSOR470366-5G APOSOR470366-250MG
[8-(3-Methylphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methylamine
[8-(3-Methylphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methylamine
Formel: C₁₆H₂₃NO₂
Molecular Weight: 261,359 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410583
CAS-Nummer: 887978-87-2