Ethyl 6-Phenylpiperidine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 6-phenylpiperidine-2-carboxylate
OR470369-1G
OR470369-5G
APOSOR470369-1GEA
713
EUR
APOSOR470369-1G
APOSOR470369-5G
Ethyl 6-Phenylpiperidine-2-carboxylate
Ethyl 6-Phenylpiperidine-2-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₉NO₂ Molecular Weight: 233,306 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410519 CAS-Nummer: 1137664-24-4 |