5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470385-1G OR470385-5G
APOSOR470385-1GEA 499 EUR
APOSOR470385-1G APOSOR470385-5G
5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₂H₈ClNO
Molecular Weight: 217,651 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410223
CAS-Nummer: 887973-60-6