6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470402-1G OR470402-5G
APOSOR470402-1GEA 499 EUR
APOSOR470402-1G APOSOR470402-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Formel: C₁₄H₁₃NO₄
Molecular Weight: 259.257 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410425
CAS-Nummer: 887976-58-1