1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470420-1G OR470420-5G
APOSOR470420-1GEA 256 EUR
APOSOR470420-1G APOSOR470420-5G
1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09861999
CAS-Nummer: 313490-35-6