Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470422-1G OR470422-5G
APOSOR470422-1GEA 306 EUR
APOSOR470422-1G APOSOR470422-5G
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 216,236 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20491413
CAS-Nummer: 1346597-46-3