6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR470428-1G OR470428-250MG
APOSOR470428-1GEA 601 EUR
APOSOR470428-1G APOSOR470428-250MG
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05150364
CAS-Nummer: 566198-31-0