α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
alpha-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
OR470430-5G
OR470430-1G
APOSOR470430-5GEA
516
EUR
APOSOR470430-5G
APOSOR470430-1G
α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
Formel:
C₉H₁₁NO Molecular Weight: 149.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12808142 CAS-Nummer: 155047-86-2 |