2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470446-1G OR470446-5G
APOSOR470446-1GEA 286 EUR
APOSOR470446-1G APOSOR470446-5G
2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₁₂H₁₁N₅O
Molecular Weight: 241.249 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03812593
CAS-Nummer: 42389-40-2