Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470451-1G
OR470451-250MG
OR470451-5G
APOSOR470451-1GEA
713
EUR
APOSOR470451-1G
APOSOR470451-250MG
APOSOR470451-5G
Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Formel:
C₁₃H₂₃NO₅ Molecular Weight: 273,325 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21364423 CAS-Nummer: 1363166-21-5 |