2-Methyloxazolo[5,4-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470464-1G OR470464-250MG
APOSOR470464-1GEA 1010 EUR
APOSOR470464-1G APOSOR470464-250MG
2-Methyloxazolo[5,4-b]pyridine
2-Methyloxazolo[5,4-b]pyridine
Formel: C₇H₆N₂O
Molecular Weight: 134,135 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13175745
CAS-Nummer: 91813-42-2