α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470477-1G OR470477-5G
APOSOR470477-1GEA 448 EUR
APOSOR470477-1G APOSOR470477-5G
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Formel: C₁₅H₁₇NO₂
Molecular Weight: 243.301 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12605374
CAS-Nummer: 860598-16-9