(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470484-1G OR470484-250MG
APOSOR470484-1GEA 2860 EUR
APOSOR470484-1G APOSOR470484-250MG
(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 246.305 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22205856
CAS-Nummer: 1932306-72-3