cis-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470489-1G OR470489-250MG
APOSOR470489-1GEA 2650 EUR
APOSOR470489-1G APOSOR470489-250MG
cis-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
cis-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 246,305 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22205862
CAS-Nummer: 1932046-84-8