4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470547-1G OR470547-5G
APOSOR470547-1GEA 306 EUR
APOSOR470547-1G APOSOR470547-5G
4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₀N₄O₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22423151
CAS-Nummer: 1385694-71-2