3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470562-1G OR470562-250MG
APOSOR470562-1GEA 547 EUR
APOSOR470562-1G APOSOR470562-250MG
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
Formel: C₉H₁₅N₃O₂
Molecular Weight: 197.234 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14617089
CAS-Nummer: 1251033-82-5