3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Pyridin-3-yl)prop-2-yn-1-ol
OR470565-5G OR470565-10G OR470565-1G
APOSOR470565-5GEA 393 EUR
APOSOR470565-5G APOSOR470565-10G APOSOR470565-1G
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133.147 g/mol
Schmelzpunkt: 97…100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00168869
CAS-Nummer: 61266-33-9