3-(3-Piperidyl)-1-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470567-5G OR470567-1G
APOSOR470567-5GEA 2350 EUR
APOSOR470567-5G APOSOR470567-1G
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
Formel: C₈H₁₇NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06408777
CAS-Nummer: 25175-58-0