N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470569-1G OR470569-5G
APOSOR470569-1GEA 205 EUR
APOSOR470569-1G APOSOR470569-5G
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Formel: C₁₇H₂₃NO₂SSi
Molecular Weight: 333,521 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22682803
CAS-Nummer: 1251740-03-0