Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470606-1G
OR470606-5G
APOSOR470606-1GEA
448
EUR
APOSOR470606-1G
APOSOR470606-5G
Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₉NO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23379893 CAS-Nummer: 1427475-27-1 |