2-Amino-3,6-dichloropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470628-1G OR470628-5G
APOSOR470628-1GEA 499 EUR
APOSOR470628-1G APOSOR470628-5G
2-Amino-3,6-dichloropyridine
2-Amino-3,6-dichloropyridine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,005 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463634
CAS-Nummer: 313535-01-2