5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470645-1G
OR470645-250MG
OR470645-5G
APOSOR470645-1GEA
651
EUR
APOSOR470645-1G
APOSOR470645-250MG
APOSOR470645-5G
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole hydrochloride
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole hydrochloride
Formel:
C₅H₆N₂S·ClH Molecular Weight: 162.64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24335251 CAS-Nummer: 1434128-58-1 |