4-(Dibenzylamino)butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470669-5G
OR470669-1G
APOSOR470669-5GEA
499
EUR
APOSOR470669-5G
APOSOR470669-1G
4-(Dibenzylamino)butanoic acid
4-(Dibenzylamino)butanoic acid
Formel:
C₁₈H₂₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00889235 CAS-Nummer: 106518-44-9 |