2-Amino-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470672-1G OR470672-250MG
APOSOR470672-1GEA 519 EUR
APOSOR470672-1G APOSOR470672-250MG
2-Amino-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Molecular Weight: 203.037 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13178296
CAS-Nummer: 1227586-36-8