Methyl 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470714-1G OR470714-250MG
APOSOR470714-1GEA 166 EUR
APOSOR470714-1G APOSOR470714-250MG
Methyl 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formel: C₉H₉ClO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20483419
CAS-Nummer: 153203-58-8