2-(Methoxymethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470757-5G
OR470757-1G
APOSOR470757-5GEA
325
EUR
APOSOR470757-5G
APOSOR470757-1G
2-(Methoxymethyl)phenol
2-(Methoxymethyl)phenol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14680991 CAS-Nummer: 5635-98-3 |